Wichtige Dokumente
333522
2,5-Bis-(4-aminophenyl)-1,3,4-oxadiazol
Dye content 90 %
Synonym(e):
BAO
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Zusammensetzung
Dye content, 90%
mp (Schmelzpunkt)
250-254 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccc(cc1)-c2nnc(o2)-c3ccc(N)cc3
InChI
1S/C14H12N4O/c15-11-5-1-9(2-6-11)13-17-18-14(19-13)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8H,15-16H2
InChIKey
MJZXFMSIHMJQBW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?