Merck
235598
Sigma-Aldrich
4-Amino-1,8-naphthalinsäureanhydrid
95%
Größe auswählen
1 G
€ 237,00
€ 237,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 237,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H7NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 237,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
powder
Verunreinigungen
1-2% DMF
SMILES String
Nc1ccc2C(=O)OC(=O)c3cccc1c23
InChI
1S/C12H7NO3/c13-9-5-4-8-10-6(9)2-1-3-7(10)11(14)16-12(8)15/h1-5H,13H2
InChIKey
QIXHMCMCFSNKOG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)