Wichtige Dokumente
331074
(4R)-4-(2-Hydroxyethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan
96%
Synonym(e):
2-[(4R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]ethanol
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4390 (lit.)
bp
207 °C (lit.)
Dichte
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
hydroxyl
ketal
SMILES String
CC1(C)OC[C@@H](CCO)O1
InChI
1S/C7H14O3/c1-7(2)9-5-6(10-7)3-4-8/h6,8H,3-5H2,1-2H3/t6-/m1/s1
InChIKey
YYEZYENJAMOWHW-ZCFIWIBFSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- To introduce a chiral center selectively in the carbon chain C10 during the total synthesis of protectin D1.[1]
- As a starting material in the total synthesis of an anti-diabetic molecule cytopiloyne.[2]
- As a starting material in the preparation of 4-15N-amino-2-butane-1,2-diol, which is used to synthesize 15N-labeled oligodeoxynucleotides.[3]
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
222.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
106 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?