330884
(R)-(+)-Atenolol
99%
Synonym(e):
(+)-4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]-propoxy]-benzolacetamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]25/D +16°, c = 1 in 1 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
148-152 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)NC[C@@H](O)COc1ccc(CC(N)=O)cc1
InChI
1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)/t12-/m1/s1
InChIKey
METKIMKYRPQLGS-GFCCVEGCSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..