Merck
329843
Sigma-Aldrich
Kalium-acetylacetonat Hemihydrat
97%
Synonym(e):
Acetylaceton Kaliumderivat
About This Item
Lineare Formel:
CH3COCH=C(OK)CH3 · 0.5H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.21
Beilstein:
4157393
UNSPSC-Code:
12352302
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
~235 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.CC(=O)\C=C(\C)O[K]
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)