Merck
329754
Sigma-Aldrich
2,2′-Biphenyldimethanol
98%
About This Item
Lineare Formel:
(-C6H4CH2OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
110-111 °C (lit.)
SMILES String
OCc1ccccc1-c2ccccc2CO
InChI
1S/C14H14O2/c15-9-11-5-1-3-7-13(11)14-8-4-2-6-12(14)10-16/h1-8,15-16H,9-10H2
InChIKey
UIMJANTUJQGSEX-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)