Wichtige Dokumente
329118
Geranylbromid
95%
Synonym(e):
1-Brom-3,7-dimethyl-2,6-octadien
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.504 (lit.)
bp
101-102 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
bromo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CBr
InChI
1S/C10H17Br/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7+
InChIKey
JSCUZAYKVZXKQE-JXMROGBWSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
167.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
75 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)