Merck
249904
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethylallylbromid
technical grade, ~90%
Synonym(e):
1-Brom-3-methyl-2-buten, Prenylbromid
Größe auswählen
5 G
€ 39,00
25 G
€ 88,10
€ 39,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 39,00
25 G
€ 88,10
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C=CHCH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.03
Beilstein:
1420778
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 39,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
~90%
Form
liquid
Enthält
silver wool as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.489 (lit.)
bp
82-83 °C/150 mmHg (lit.)
Dichte
1.29 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
bromo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C\C(C)=C\CBr
InChI
1S/C5H9Br/c1-5(2)3-4-6/h3H,4H2,1-2H3
InChIKey
LOYZVRIHVZEDMW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3,3-Dimethylallyl bromide has been used in the preparation of:
  • (±)-eldanolide[1]
  • 1-(3,3-dimethylallyl)-L-tryptophan[2]
  • (±)-fumagillin, antibiotic isolated from Aspergillus fumigattus[3]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A direct synthesis of (?)-eldanolide via the highly regioselective prenylation of 2-trimethylsiloxyfuran.
Jefford CW, et al.
Tetrahedron Letters, 28(9), 949-950 (1987)
A total synthesis of ( )-fumagillin.
E J Corey et al.
Journal of the American Chemical Society, 94(7), 2549-2550 (1972-04-05)
Biosynthesis of aromatic isoprenoids. Part 5. The preparation of 1-(3, 3-dimethylallyl)-L-tryptophan and cyclo-L-aianyl-1-(3, 3-dimethylallyl)-L-tryptophan and their non-incorporation into echinulin.
Grundon MF, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1294-1298 (1980)