Fortfahren mit
93397
Tris(tetrabutylammonium)-hydrogenpyrophosphat
≥97.0% (calc. on dry substance, T)
Synonym(e):
Pyrophosphorsäure, Tetrabutylammoniumpyrophosphat (3:1)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 242,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.190,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[(CH3CH2CH2CH2)4N+]3[O=P(O-)2OP(=O)(O-)OH]
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
902.34
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4632762
Assay:
≥97.0% (calc. on dry substance, T)
Form:
crystals
€ 242,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (calc. on dry substance, T)
form
crystals
reaction suitability
core: ammonium, reaction type: phase-transfer
impurities
≤8% water
functional group
amine, phosphate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/3C16H36N.H4O7P2/c3*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h3*5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q3*+1;/p-3
InChI key
BMTUFQKYWWLCLC-UHFFFAOYSA-K
Application
Other Notes
Reagenz für die Pyrophosphorylierung; Reaktion von Isoprenoidderivativen; Pyrophosphorylierung von Nukleosiden; Triphosphorylierung von Nukleosiden
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
223964P7275
description
≥97.0% (calc. on dry substance, T)
description
99%
description
spectrophotometric assay
assay
≥97.0% (calc. on dry substance, T)
assay
99%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
-
form
crystals
form
solid
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
impurities
≤8% water
impurities
-
impurities
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)