Wichtige Dokumente
328839
Diethylmethoxyboran -Lösung
1.0 M in THF
Synonym(e):
Diethylborinic acid methyl ester, Methyl diethylborinate
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Konzentration
1.0 M in THF
Dichte
0.868 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCB(CC)OC
InChI
1S/C5H13BO/c1-4-6(5-2)7-3/h4-5H2,1-3H3
InChIKey
FESAXEDIWWXCNG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Studying a catalyst for ring-opening metathesis polymerization / vinyl insertion polymerization
- Reformatsky / quaternary Claisen condensations
- Enantioselective synthesis of carba-furanose sugars
- Borane-mediated control radical polymerization for synthesis of fluoropolymers
- Homologation reactions with sulfonium ylides
- Trialkylborane promoted adhesion to low surface energy plastics
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-0.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-18 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?