Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
assay
97%
form
liquid
reaction suitability
reagent type: reductant
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
density
0.761 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCB(CC)OC
InChI
1S/C5H13BO/c1-4-6(5-2)7-3/h4-5H2,1-3H3
InChI key
FESAXEDIWWXCNG-UHFFFAOYSA-N
Application
- Studying a catalyst for ring-opening metathesis polymerization / vinyl insertion polymerization
- Reformatsky / quaternary Claisen condensations
- Enantioselective synthesis of carba-furanose sugars
- Borane-mediated control radical polymerization for synthesis of fluoropolymers
- Homologation reactions with sulfonium ylides
- Trialkylborane promoted adhesion to low surface energy plastics
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Lagerklasse
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7397-46-8
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?