Merck
325562
Sigma-Aldrich
Dysprosium(III)-sulfat Octahydrat
99.9%
About This Item
Lineare Formel:
Dy2(SO4)3·8H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
757.31
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Assay
99.9%
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.O.[Dy+3].[Dy+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)