Fortfahren mit
205176
Praseodymium(III,IV)-oxid
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Hexapraseodymium undecaoxide, Praseodymium oxide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 145,00
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 469,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Pr6O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1021.44
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352303
EC Number:
234-857-9
MDL number:
€ 145,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
powder
composition
Pr₆O₁₁
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: praseodymium
density
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
photonic precursors
SMILES string
O=[Pr]=O.O=[Pr]=O.O=[Pr]=O.O=[Pr]=O.O=[Pr]O[Pr]=O
InChI
1S/11O.6Pr
InChI key
AICMLAQRDYRMRP-UHFFFAOYSA-N
Application
Used in the solid state synthesis of a remarkable ternary, reduced molybdenum oxide, Pr4Mo9O18, whose structure contains previously unknown Mo7, Mo13and Mo19 clusters. The new cluster product is a small band gap semiconductor.
Features and Benefits
Used in the solid state synthesis of a remarkable ternary, reduced molybdenum oxide, Pr4Mo9O18, whose structure contains previously unknown Mo7, Mo13and Mo19 clusters. The new cluster product is a small band gap semiconductor.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
558249
description
99.9% trace metals basis
description
99.9% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
form
powder
form
powder
density
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: praseodymium
reaction suitability
core: praseodymium
composition
Pr₆O₁₁
composition
Pr₂O₃
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review