Merck
324884
Sigma-Aldrich
1-Benzocyclobutencarbonsäure
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
75-77 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)C1Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H8O2/c10-9(11)8-5-6-3-1-2-4-7(6)8/h1-4,8H,5H2,(H,10,11)
InChIKey
NYOXTUZNVYEODT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1-Benzocyclobutenecarboxylic acid is also refered as bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-8-carboxylic acid.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)