Merck
320625
Sigma-Aldrich
Ethyl-4-oxocyclohexancarboxylat
97%
Synonym(e):
4-Ethoxycarbonyl-cyclohexanon, Cyclohexanon-4-carbonsäure-ethylester
About This Item
Lineare Formel:
(O=)C6H9CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.21
Beilstein:
2520501
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.461 (lit.)
bp
150-152 °C/40 mmHg (lit.)
Dichte
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ketone
SMILES String
CCOC(=O)C1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C9H14O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
InChIKey
ZXYAWONOWHSQRU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Employed in the preparation of dopamine agonists[1] and the skeleton of tetracyclic diterpenes.[2]
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tetrahedron Letters, 35, 417-417 (1994)
Tetrahedron Letters, 35, 417-417 (1994)
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 3, 639-639 (1993)