Merck
317993
Fomblin® Y
HVAC 140/13, average mol wt 6,600
About This Item
Lineare Formel:
CF3O[-CF(CF3)CF2O-]x(-CF2O-)yCF3
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41105101
NACRES:
NB.79
Form
liquid
Mol-Gew.
average mol wt 6,600
Brechungsindex
n20/D 1.304
Viskosität
1508 cSt(20 °C)(lit.)
Dichte
1.92 g/mL at 20 °C
SMILES String
OC(O)(F)F.OC(F)(F)C(O)(F)C(F)(F)F
Allgemeine Beschreibung
Dieses einzigartige Perfluorpolyether-Vakuumpumpenöl ist biologisch und chemisch inert, wasserbeständig und in den meisten organischen Lösungsmitteln unlöslich. FOMBLIN Y besitzt gute dielektrische Eigenschaften und ist über einen breiten Temperaturbereich mit Plastomeren, Elastomeren und den meisten Metallen kompatibel. Weist niedrigen Dampfdruck, geringe Flüchtigkeit und kleine Oberflächenspannung auf. Besitzt ferner ein hohes spezifisches Gewicht sowie eine hohe Stabilität und Wärmebeständigkeit. 317985 und 317993 weisen einen sehr niedrigen Staub- und Feuchtigkeitsgehalt auf, sodass sie sich ideal für hochreine Anwendungen eignen. Vor der Zugabe von Fomblin Y ist jegliche alte Restflüssigkeit sorgfältig aus der Pumpe zu entfernen.
Rechtliche Hinweise
Fomblin is a registered trademark of Solvay Solexis S.P.A.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
>235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 113.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves