Wichtige Dokumente
31481
cis-3,5-Diacetoxy-1-cyclopenten
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
cis-4-Cyclopenten-1,3-diol-diacetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (GC)
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.460
Dichte
1.127 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)O[C@@H]1C[C@H](OC(C)=O)C=C1
InChI
1S/C9H12O4/c1-6(10)12-8-3-4-9(5-8)13-7(2)11/h3-4,8-9H,5H2,1-2H3/t8-,9+
InChIKey
UKPIBFMHHUEUQR-DTORHVGOSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)