Merck
309788
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Pyrrolidon-5-carbonsäure-ethylester
98%
Synonym(e):
(R)-5-Oxo-prolin-ethylester, 5-Oxo-D-prolin-ethylester, D-5-Oxo-pyrrolidon-2-carbonsäure-ethylester, D-Pyroglutaminsäure-ethylester, Ethyl-pyroglutamat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H11NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.17
Beilstein:
82622
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]/D −4.0±1°, c = 10 in ethanol
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Brechungsindex
n20/D 1.478 (lit.)
bp
176 °C/12 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
49-53 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CCOC(=O)[C@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-3-4-6(9)8-5/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m1/s1
InChIKey
QYJOOVQLTTVTJY-RXMQYKEDSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)