Wichtige Dokumente
308951
Ethylthiocyanat
97%
Synonym(e):
Ethylrhodanid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.462 (lit.)
bp
145 °C (lit.)
Dichte
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
thiocyanate
thioether
SMILES String
CCSC#N
InChI
1S/C3H5NS/c1-2-5-3-4/h2H2,1H3
InChIKey
WFCLYEAZTHWNEH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
107.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
42 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?