Merck
308161
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetraethyl-1,3-propandiamin
97%
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)2N(CH2)3N(C2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4377 (lit.)
bp
133 °C/80 mmHg (lit.)
Dichte
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCN(CC)CCCN(CC)CC
InChI
1S/C11H26N2/c1-5-12(6-2)10-9-11-13(7-3)8-4/h5-11H2,1-4H3
InChIKey
RCZLVPFECJNLMZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
168.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)