Fortfahren mit
21860
1,1′-Carbonyldiimidazol
≥97.0% (T), for peptide synthesis
Nachhaltigkeitsmerkmale
Synonym(e):
CDI
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 35,50
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 106,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 181,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 269,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352115
EC Number:
208-488-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6826
€ 35,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
1,1′-Carbonyldiimidazol, ≥97.0% (T)
Quality Segment
assay
≥97.0% (T)
form
solid
reaction suitability
reaction type: Carbonylations
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
mp
115-122 °C, 117-122 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(n1ccnc1)n2ccnc2
InChI
1S/C7H6N4O/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H
InChI key
PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. 1,1′-carbonyldiimidazole (CDI) is an alternative to highly toxic insidious poison phosgene and thus aligns with the principle "Designing Safer Chemicals". Click here for more information.
CDI dient als leistungsfähiges Kupplungsreagenz bei der Peptidsynthese und in der organischen Chemie.
Application
CDI (1,1′-Carbonyldiimidazol) wird eingesetzt:
  • bei der Aktivierung von Malonsäurederivaten zur Herstellung von Carbonylimidazolen durch milde Decarboxylierung
  • bei der Aktivierung von Zellulosemembranen für die Entwicklung von Immunsensoren
  • bei der Synthese von substituierten 1,3-Oxazolo[4,5-d]pyridazinonen
  • als Reagenz für die Umwandlung verschiedener Hydroxamsäuren in Isocyanate durch Lossen-Umlagerung
  • bei der Synthese von 1,3,4-Oxadiazolderivaten und Peptidthioestern in Wasser
  • als Acylierungsmittel für die Synthese von Carbamaten.
Other Notes
Reaktive Reagenzien zur Aktivierung von Säuren als Imidazolide: zur Synthese von Estern, Amiden, Ketonen usw. Reagenz zur Immobilisierung von Enzymen und Affinitäts-Liganden; Carbonyl-Transferreagenz zur Synthese von verschiedenen Heterocyclen, einige neuere Anwendungen
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
115533932353
description
≥97.0% (T)
description
reagent grade
description
-
form
solid
form
solid
form
-
assay
≥97.0% (T)
assay
≥90.0% (proton, NMR)
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
115-122 °C, 117-122 °C (lit.)
mp
117-122 °C (lit.)
mp
-
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,1′-Carbonyldiimidazol
Signalwort
Danger
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf