Merck
306312
Sigma-Aldrich
Inhibitorentferner
Prepacked column for removing hydroquinone and monomethyl ether hydroquinone
Synonym(e):
Inhibition Removal Agents
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Dampfdruck
17 mmHg ( 20 °C)
Form
beads
Säulengröße
17 mm × 240 mm
InChI
1S/2Al.3O
InChIKey
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Inhibitorenentfernungspackungen und gebrauchsfertige, vorverpackte Einwegsäulen ermöglichen die einfache Entfernung von geringen Inhibitorenmengen, die ansonsten instabilen Reagenzien oder Lösungsmitteln zugegeben werden. R: 20-37 S: 22-38-36
• Geeignet für Anwendungen, bei denen der Stabilisator oder Inhibitor (Hydrochinon (HQ), Hydrochinon-Monomethylether (MEHQ, 4-Methoxyphenol) oder 4-tert-Butylcatechol (TBC)) vor der Verwendung entfernt werden muss.
• Verbrauchte Säulen können entsorgt1 oder wiederverwendet werden, indem die Säule zu ca. 3/4 mit neuem Packungsmaterial gefüllt wird. Nachfüllvolumen für HQ/MEHQ-Säulen: ~21 g Nachfüllvolumen für TBC-Säulen:~30 g.
• Säulenkapazität (ca.):
HQ/MEHQ: 3 l bei 100 ppm
TBC: 4 l bei 15 ppm
• Die Verwendung von TBC-Säulen und -Packungen mit polaren Lösungsmitteln, einschließlich Acrylsäure, wird nicht empfohlen. Für derartige Anwendungen sollte die Vakuumdestillation verwendet werden.
Einfache Anwendung:
1.
Es wird empfohlen, die vorverpackten Glassäulen mit einer geringen Menge Monomer vorzuwaschen.
2. Geben Sie das Monomer (oder Lösungsmittel) in einen Zugabetrichter, der über der Säule befestigt wird.
3. Geben Sie das Monomer tröpfchenweise in die Säule. Beobachten Sie die zugeführte Menge, um ein Überlaufen der Säule zu vermeiden. Fangen Sie das Monomer in einem geeigneten Behälter auf.
4. Achten Sie darauf, dass die Säulentemperatur bei Feststoff-Monomeren mit niedrigem Schmelzpunkt während der Verwendung über dem Schmelzpunkt liegt.
Achtung: Eine Überhitzung kann zu einer Polymerisierung an der Säule führen. Viskose Monomere oder Monomere mit hohem Schmelzpunkt können vor der Säulenzugabe in einem geeigneten Lösungsmittel verdünnt werden.
1Nicht verbrauchte Säulen können zusammen mit anderen chemischen Feststoffabfällen entsorgt werden. Nach der Verwendung müssen die Toxizität und andere mit dem Monomer, von dem der Inhibitor entfernt wurde, verbundenen Gefahren bei Entscheidungen hinsichtlich der Entsorgung des Packungsmaterials und der Säule berücksichtigt werden.
Anwendung
Inhibitor remover is mainly used in the purification of methyl methacrylate monomer (MMA) and the removal of hydroquinone, which can be used for the synthesis of polymethyl methacrylate (PMMA). It can also be used to purify and remove the inhibitor in N,N-dimethylacrylamide (DMAA) and hydroxylethyl methacrylate (HEMA), that can be used to fabricate a low-cost absorbent for metal absorption.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Electrically conductive nanocomposites of PMMA and carbon nanotubes prepared by in situ polymerization under probe sonication.
Bressanin JM, et al.
Chemical Papers, 1-12 (2018)
Tibor Renkecz et al.
ACS applied materials & interfaces, 5(17), 8537-8545 (2013-08-22)
A versatile approach for the preparation of photoswitchable molecularly imprinted polymers (MIPs) is proposed where the selective recognition and the photoresponsive function are assumed by two different monomers. As a proof of concept, MIP microspheres were synthesized by precipitation polymerization
Lead (II) removal by poly (N, N-dimethylacrylamide-co-2-hydroxyethyl methacrylate)
Ramos-Jacques AL, et al.
European Polymer Journal, 101, 262-272 (2018)
Study on the rheological and electrical properties of PMMA/MWCNT nanocomposites prepared by in situ polymerization assisted by sonication.
Junior VAA, et al.
AIP Conference Proceedings, 1981(1), 020077-020077 (2018)
Subir Ghosh et al.
Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 87, 312-324 (2018-08-14)
A significant number of hip replacements (HR) fail permanently despite the success of the medical procedure, due to wear and progressive loss of osseointegration of implants. An ideal model should consist of materials with a high resistance to wear and
Artikel
An article regarding common FAQs for initiators and stabilizers.