Direkt zum Inhalt
437441
Poly(ethylenglycol)diacrylat
average MN 575, cross-linking reagent polymerization reactions, acrylate, 400-600 ppm MEHQ as inhibitor
Synonym(e):
PEG-diacrylat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Poly(ethylenglycol)diacrylat, average Mn 575
form
liquid
Quality Segment
mol wt
average Mn 575
contains
400-600 ppm MEHQ as inhibitor
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
refractive index
n20/D 1.467
viscosity
57 cP(25 °C)(lit.)
solubility
H2O: soluble
density
1.12 g/mL at 25 °C
Ω-end
acrylate
α-end
acrylate
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCCO.OC(=O)C=C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-7(9)11-5-6-12-8(10)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
InChI key
KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Zahnabdruckmassen, Offsetdruckfarben, Lacke und flexible Beschichtungen.
Features and Benefits
Trägt zu Chemikalienresistenz, Flexibilität, Adhäsion, einer geringen Schrumpfung, Abriebbeständigkeit und Schlagfestigkeit bei.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(ethylenglycol)diacrylat
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
219.2 °F
Flammpunkt (°C)
104 °C
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)