Wichtige Dokumente
305774
3,7-Dimethyl-1-octanol
≥98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
5.4 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.436 (lit.)
bp
98-99 °C/9 mmHg (lit.)
Dichte
0.828 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)CCCC(C)CCO
InChI
1S/C10H22O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h9-11H,4-8H2,1-3H3
InChIKey
PRNCMAKCNVRZFX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
206.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
97 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?