Merck
305553
Sigma-Aldrich
Natriumhexametaphosphat
crystalline, +200 mesh, 96%
Synonym(e):
SHMP, Calgon, Grahamsches Salz, Natriumpolyphosphat, Phosphatglas, wasserlöslich, Polyphosphat Natriumsalz
Größe auswählen
25 G
€ 49,30
1 KG
€ 69,50
5 KG
€ 220,00
€ 49,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 49,30
1 KG
€ 69,50
5 KG
€ 220,00
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 49,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
crystalline
Partikelgröße
+200 mesh
SMILES String
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])O[P](=O)(O)O
InChI
1S/2Na.H4O7P2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChIKey
GYQBBRRVRKFJRG-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Natriumhexametaphosphat ist ein anorganisches Polyphosphatsalz, das häufig als Korrosionshemmer[1], Emulgator[2] und Zahnaufheller in Zahncremeformulierungen verwendet wird.[3]
Natriumhexametaphosphat ist ein wasserlösliches anorganisches Stabilisierungsmittel, das als Tensid zur Verringerung des Zetapotenzials von Halloysit-Suspensionen verwendet wird.[4] [5]
Anwendung
Natriumhexametaphosphat wird als Polyphosphat-Anionenquelle zur Herstellung von hydratisiertem Calciumpolyphosphat-Pulver verwendet.[6] Es kann als Entflockungsmittel zur Präparation von Kaolinit- und Kaolinsuspensionen (Kaolin keramischer Güte) eingesetzt werden.[7]
Biochem./physiol. Wirkung
Bestimmt für den zytologischen Nachweis von Naphthol-AS-D-Chloroacetatesterase im Blut, in Knochenmarkfilmen oder Touch-Gewebepräparationen.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dispersion of phyllosilicates in aqueous suspensions: Role of the nature and amount of surfactant
Nadia H et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 425, 67-74 (2014)
Amorphous calcium phosphate powder synthesized from calcium acetate and polyphosphoric acid for bioceramics application.
Safronova T V, et al.
Ceramics International, 43(1), 1310-1317 (2017)
Synthesis of BaSO4 nanoparticles by precipitation method using sodium hexa metaphosphate as a stabilizer
Asha G et al.
Solid State Communications, 150, 386-388 (2010)
Amy M Kahler et al.
Water, 7(3), 1202-1216 (2015-11-05)
In this study, hollow-fiber ultrafiltration (UF) was assessed for recovery of
The role of sodium hexametaphosphate in the dissolution process of kaolinite and kaolin.
Andreola F, et al.
J. Eur. Ceram. Soc., 24(7), 2113-2124 (2004)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the average degree of polymerization?
    1 answer
    1. The degree of polymerization has not been determined for this product. Historically, chain lengths have ranged from 9.5 to 14.5 units.