Merck
305111
Sigma-Aldrich
4-Chlorphenyl-2-bromethylether
98%
Größe auswählen
5 G
€ 47,50
€ 47,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 47,50
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4OCH2CH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.51
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 47,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Form
solid
bp
165-170 °C/22 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
40-42 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
chloro
SMILES String
Clc1ccc(OCCBr)cc1
InChI
1S/C8H8BrClO/c9-5-6-11-8-3-1-7(10)2-4-8/h1-4H,5-6H2
InChIKey
YYFLBDSMQRWARK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4-Chlorophenyl 2-bromoethyl ether may be used in chemical synthesis.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gregory J Baker et al.
Cell systems, 11(3), 272-285 (2020-09-09)
Accurately profiling systemic immune responses to cancer initiation and progression is necessary for understanding tumor surveillance and, ultimately, improving therapy. Here, we describe the SYLARAS software tool (systemic lymphoid architecture response assessment) and a dataset collected with SYLARAS that describes