Fortfahren mit
38457
3-Methoxy-1-propanol
≥98.0% (GC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
€ 76,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
433-230-9
Beilstein/REAXYS Number:
1731204
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
€ 76,50
Listenpreis€ 102,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.413
bp
150-152 °C
density
0.942 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ether, hydroxyl
SMILES string
COCCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-6-4-2-3-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
JDFDHBSESGTDAL-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Methoxy-1-propanol is a primary alcohol. Kinetics of the reactions of 3-methoxy-1-propanol with phenyl isocyanate in the presence of metal catalysts has been reported. Selective synthesis of 3-methoxy-1-propanol from methanol and allyl alcohol with metal oxides and zeolites catalysts in the liquid phase has been studied.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
142328555886337048
assay
≥98.0% (GC)
assay
99%
assay
97%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
bp
150-152 °C
bp
164-168 °C/18 mmHg (lit.)
bp
110 °C/6 mmHg (lit.)
bp
90 °C/5 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.413
refractive index
n20/D 1.532 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4350 (lit.)
refractive index
-
density
0.942 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
functional group
ether, hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl, phenyl
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
100.4 °F - closed cup
flash_point_c
38 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)