Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 196,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOC6H4N=NC6H4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
218-082-3
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
form
powder
mp
173-175 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccccc1\N=N\c2ccccc2O
InChI
1S/C12H10N2O2/c15-11-7-3-1-5-9(11)13-14-10-6-2-4-8-12(10)16/h1-8,15-16H/b14-13+
InChI key
JFEVWPNAOCPRHQ-BUHFOSPRSA-N
General description
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 98% | description 98% | description 97% |
| assay 97% | assay 98% | assay 98% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form crystals | form powder | form powder |
| mp 173-175 °C (lit.) | mp 61-62.5 °C (lit.) | mp 73-75 °C (lit.) | mp 78-82 °C |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?