Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
78-82 °C
functional group
bromo
SMILES string
Brc1ccccc1-c2ccccc2Br
InChI
1S/C12H8Br2/c13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8H
InChI key
DRKHIWKXLZCAKP-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form - | form solid | form powder |
| mp 78-82 °C | mp 198-200 °C (lit.) | mp 261-265 °C | mp 128-133 °C |
| functional group bromo | functional group ketone | functional group phosphine | functional group phosphine |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
13029-09-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![6,6′-[(3,3′-Di-tert-butyl-5,5′-dimethoxy-1,1′-biphenyl-2,2′-diyl)bis(oxy)]bis(dibenzo[d,f][1,3,2]dioxaphosphepin) 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/666/235/91b7166b-f969-45ed-b2b3-0f434dee65d7/640/91b7166b-f969-45ed-b2b3-0f434dee65d7.png)