Merck
30178
Sigma-Aldrich
D-Alanin-tert.-butylester -hydrochlorid
≥99.0% (AT)
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(NH2)COOC(CH3)3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.66
Beilstein:
5763077
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥99.0% (AT)
Optische Aktivität
[α]20/D −1.4±0.3°, c = 2% in ethanol
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl.C[C@@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-5(8)6(9)10-7(2,3)4;/h5H,8H2,1-4H3;1H/t5-;/m1./s1
InChIKey
WIQIWPPQGWGVHD-NUBCRITNSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)