Merck
8.51015
Dde-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
Dde-OH, 2-Acetyldimedone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.22
MDL number:
UNSPSC Code:
12352115
NACRES:
NA.22
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C10H14O3/c1-6(11)9-7(12)4-10(2,3)5-8(9)13/h12H,4-5H2,1-3H3
InChI key
DIJDAMFZOHSRID-UHFFFAOYSA-N
General description
Reagent for the introduction of the Dde protecting group [1,2,3,4].
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Orthogonally -Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Literature references
[1] B. W. Bycroft, et al. (1993) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 778.
[2] I. A. Nash, et al. (1996) Tetrahedron Lett., 37, 2625.
[3] F. Berst, et al. (2000) Tetrahedron Lett., 41, 6649.
[4] A. N. Acharaya, et al. (2001) J. Comb. Chem., 3, 612.
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (DC(012A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 01-63-0033
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c