Merck
300438
Sigma-Aldrich
(2R)-(−)-Glycidyl-4-nitrobenzoat
98%
Synonym(e):
(R)-(−)-Oxiran-2-methanol-4-nitro-benzoat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.18
Beilstein:
5278590
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
98%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]19/D −37°, c = 1.08 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
60-62 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ether
nitro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC[C@H]2CO2
InChI
1S/C10H9NO5/c12-10(16-6-9-5-15-9)7-1-3-8(4-2-7)11(13)14/h1-4,9H,5-6H2/t9-/m1/s1
InChIKey
MUWIANZPEBMVHH-SECBINFHSA-N
Anwendung
(2R)-(−)-Glycidyl 4-nitrobenzoate can be used as a starting material in the total synthesis of leukotriene B4.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Total synthesis of leukotriene B4.
Kerdesky FAJ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58(13), 3516-3520 (1993)