Wichtige Dokumente
261769
8-Methylchinolin
97%
Synonym(e):
o-Toluchinolin
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.614 (lit.)
bp
143 °C/34 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−80 °C (lit.)
Dichte
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C10H9N/c1-8-4-2-5-9-6-3-7-11-10(8)9/h2-7H,1H3
InChIKey
JRLTTZUODKEYDH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
221.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
105 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?