Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 132,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
98%
form
powder
bp
349 °C/769 mmHg (lit.)
mp
104-107 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc2c(c1)cnc3ccccc23
InChI
1S/C13H9N/c1-2-6-11-10(5-1)9-14-13-8-4-3-7-12(11)13/h1-9H
InChI key
RDOWQLZANAYVLL-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description 98% | description mixture of stereoisomers, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| mp 104-107 °C (lit.) | mp - |
| form powder | form - |
| bp 349 °C/769 mmHg (lit.) | bp - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| assay 98% | assay - |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?