299367
Harnstoff-12C
99.9 atom % 12C
Synonym(e):
Carbamide-12C
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
13C-depleted
Isotopenreinheit
99.9 atom % 12C
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
132-135 °C (lit.)
Massenverschiebung
depleted
SMILES String
N[12C](N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+0
InChIKey
XSQUKJJJFZCRTK-IGMARMGPSA-N
Angaben zum Gen
human ... CA1(759) , CA2(760) , EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
rat ... Ppm1a(24666)
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable