Fortfahren mit
298034
Essigsäure-1-13C,d4
99 atom % 13C, 98 atom % D
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 966,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CD313CO2D
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
65.07
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C, 98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+5
€ 966,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
2.07 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
11.4 mmHg ( 20 °C)
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % D
assay
99% (CP)
autoignition temp.
800 °F
expl. lim.
16 %
refractive index
n20/D 1.3715 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
density
1.136 g/mL at 25 °C
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]O[13C](=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3,2+1/hD
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-OIFRIMMXSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
279285282022487791
description
99 atom % 13C, 98 atom % D
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
description
95 atom % 18O
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
-
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
95 atom % 18O
mass shift
M+5
mass shift
M+1
mass shift
M+2
mass shift
M+4
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
117-118 °C (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
63459-47-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)