Merck
297917
Sigma-Aldrich
Methyl-2,2-dichlor-2-methoxyacetat
97%
Größe auswählen
25 G
€ 116,00
€ 116,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 116,00
About This Item
Lineare Formel:
Cl2C(OCH3)CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 116,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.45 (lit.)
bp
179-181 °C (lit.)
Dichte
1.36 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ester
ether
SMILES String
COC(=O)C(Cl)(Cl)OC
InChI
1S/C4H6Cl2O3/c1-8-3(7)4(5,6)9-2/h1-2H3
InChIKey
FWIGIASHGJFYOL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Methyl 2,2-dichloro-2-methoxyacetate was used in the preparation of methyl (Z)-α-methoxyacrylates via stereospecific two-carbon homologation of aldehydes under Barbier conditions[1].
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Stereoselective synthesis of methyl (Z)-a-methoxyacrylates via two-carbon homologation of aldehydes.
Baati R, et al.
Tetrahedron Letters, 50(4), 402-405 (2009)