Wichtige Dokumente
296880
4-Methoxymandelsäure
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
108-111 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(cc1)C(O)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O4/c1-13-7-4-2-6(3-5-7)8(10)9(11)12/h2-5,8,10H,1H3,(H,11,12)
InChIKey
ITECRQOOEQWFPE-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?