Fortfahren mit
8.03279
1,3-Dibromopropane
for synthesis
Synonym(e):
1,3-Dibromopropane, Trimethylene bromide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 119,00
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 275,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Br(CH2)3Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.89
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
203-690-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
€ 119,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
2.6 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
potency
315 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
166-168 °C/1013 hPa
mp
-34 °C
transition temp
flash point 54 °C
density
1.98 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
BrCCCBr
InChI
1S/C3H6Br2/c4-2-1-3-5/h1-3H2
InChI key
VEFLKXRACNJHOV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.976 - 1.980
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Dibromopropane
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
129.2 °F - closed cup
flash_point_c
54 °C - closed cup