Fortfahren mit
H0131
DL-4-Hydroxy-3-Methoxymandelsäure
≥98% (HPLC), Epinephrine metabolite, powder
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
α,4-Dihydroxy-3-methoxybenzolessigsäure, VMA, Vanillinmandelsäure, Vanillyl-mandelsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Spend € 450 — Save 5 %; Spend € 700 — Save 10 %; Spend € 1.500 — Save 15 %*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 44,90
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 55,60
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 113,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 157,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 654,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOC6H3(OCH3)CH(OH)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.17
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
200-224-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2213227
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 44,90
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
DL-4-Hydroxy-3-Methoxymandelsäure, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
132-134 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: ~50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=C(OC)C=C(C(O)C(O)=O)C=C1
InChI
1S/C9H10O5/c1-14-7-4-5(2-3-6(7)10)8(11)9(12)13/h2-4,8,10-11H,1H3,(H,12,13)
InChI key
CGQCWMIAEPEHNQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Epinephrine and norepineprine metabolite.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine and Norepinephrine Metabolism page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W466033SML0011SML0679
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥95%, FG
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: ~50 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: ≥25 mg/mL
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
color
white to off-white
color
-
color
-
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-4-Hydroxy-3-Methoxymandelsäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)