295663
Propylen
≥99%
Synonym(e):
Propen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
1.48 (vs air)
Dampfdruck
15.4 atm ( 37.7 °C)
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
860 °F
Expl.-Gr.
11.1 %
bp
−47.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−185 °C (lit.)
SMILES String
CC=C
InChI
1S/C3H6/c1-3-2/h3H,1H2,2H3
InChIKey
QQONPFPTGQHPMA-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Compatible with the following:
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Regulierungsbehörde
Schlaucholive
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-162.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-108 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)