Dampfdichte
0.55 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0%
Form
gas
Selbstzündungstemp.
998 °F
Expl.-Gr.
15 %
bp
−161 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−183 °C (lit.)
Dichte
0.716 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H]C([H])([H])[H]
InChI
1S/CH4/h1H4
InChIKey
VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
Empfohlene Produkte
Empfehlung
Regulierungsbehörde
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
-306.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-188 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)