description
13C-depleted
Quality Segment
isotopic purity
99.99 atom % 12C
mass shift
depleted
SMILES string
[12CH4]
InChI
1S/CH4/h1H4
InChI key
VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description 99.99 atom % 12C | description Messer® CANGas, 99.995% |
| isotopic purity 99.99 atom % 12C | isotopic purity - |
| mass shift depleted | mass shift - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| description 13C-depleted | description Filling volume: 12L, Filling mass: 8g |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Lagerklasse
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
-306.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-188 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
74-82-8
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?