Wichtige Dokumente
295353
Hexafluoraceton
97%
Synonym(e):
Hexafluor-2-propanon
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
1.65 (vs air)
Dampfdruck
4525 mmHg ( 21.1 °C)
Assay
97%
bp
−26 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−129 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9
InChIKey
VBZWSGALLODQNC-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Regulierungsbehörde
Schlaucholive
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?