295167
Chlortrifluorethylen
98%
Synonym(e):
CTFE
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.13 (vs air)
Assay
98%
Enthält
1% tributylamine as inhibitor
bp
−28.4 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−158 °C (lit.)
SMILES String
F\C(F)=C(\F)Cl
InChI
1S/C2ClF3/c3-1(4)2(5)6
InChIKey
UUAGAQFQZIEFAH-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Regulierungsbehörde
Schlaucholive
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)