Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 131,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3C6H2F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
bp
126-127 °C (lit.)
density
1.222 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Cc1ccc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C7H5F3/c1-4-2-3-5(8)7(10)6(4)9/h2-3H,1H3
InChI key
LRQPEHJWTXCLQY-UHFFFAOYSA-N
General description
Corona discharge of 2,3,4-trifluorotoluene generates difluorobenzyl radicals, which were investigated by vibronically well-resolved emission spectrum.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 97% | description 99% | description 98% |
| assay 99% | assay 97% | assay 99% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.434 (lit.) | refractive index n20/D 1.4650 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
| form liquid | form - | form - | form - |
| density 1.222 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.043 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| bp 126-127 °C (lit.) | bp 78-80 °C/2 mmHg (lit.) | bp - | bp - |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
82.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
28 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?