Merck
29250
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Aib-OH
≥96.0%
Synonym(e):
N-Fmoc-α-(methylamino)-isobuttersäure, Fmoc-N,2-dimethylalanin
Größe auswählen
1 G
€ 272,00
€ 272,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 272,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H21NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
339.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 272,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥96.0%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(C)(C)C(O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-20(2,18(22)23)21(3)19(24)25-12-17-15-10-6-4-8-13(15)14-9-5-7-11-16(14)17/h4-11,17H,12H2,1-3H3,(H,22,23)
InChIKey
HFPNKXXPYGPHJQ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)