Merck
292427
Sigma-Aldrich
αα-D-Glucopyranosylbromidtetrabenzoat
Größe auswählen
5 G
€ 382,00
€ 382,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 382,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C34H27BrO9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
659.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 382,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +125°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
128-131 °C (lit.)
SMILES String
Br[C@H]1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@H]1OC(=O)c5ccccc5
InChI
1S/C34H27BrO9/c35-30-29(44-34(39)25-19-11-4-12-20-25)28(43-33(38)24-17-9-3-10-18-24)27(42-32(37)23-15-7-2-8-16-23)26(41-30)21-40-31(36)22-13-5-1-6-14-22/h1-20,26-30H,21H2/t26-,27-,28+,29-,30+/m1/s1
InChIKey
WISFGQOOKBVKPD-RLXMVLCYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)