Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H20O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
348.30
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
236-018-2
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
form
solid
optical activity
[α]20/D +11°, c = 6 in chloroform
mp
126-128 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H20O10/c1-6(16)20-11-10(5-15)24-14(23-9(4)19)13(22-8(3)18)12(11)21-7(2)17/h10-15H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
InChI key
FEQXFAYSNRWXDW-RKQHYHRCSA-N
General description
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-β-ᴅ-glucopyranoseis a carbohydrate that is used in the synthesis of disaccharides and D-glucose6-phosphate.[1]
Application
Phosphorylated derivatives have proven valuable in the study of substrates for inositol synthase, and for the preparation of anionic surfactants.[2]
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?