Fortfahren mit
A1750
Acetobromo-α-D-Glucose
≥95% (TLC)
Synonym(e):
1-Bromo-α-D-glucose tetraacetate, 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-glucopyranosylbromid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 124,00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 475,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 504,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H19BrO9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
411.20
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
96669
€ 124,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]25/D 188 to 202 °, c = 1 in chloroform
contains
1% CaCO3 as stabilizer
color
white to off-white
mp
88.5 °C ((191.3 °F ))
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](Br)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H19BrO9/c1-6(16)20-5-10-11(21-7(2)17)12(22-8(3)18)13(14(15)24-10)23-9(4)19/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
InChI key
CYAYKKUWALRRPA-RGDJUOJXSA-N
Application
Acetobromo-α-D-glucose is used as a possible poly (ethylene terephthalate) (PET) surface modification reagent to increase its blood compatibility.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A7562A8292G2354
assay
≥95% (TLC)
assay
≥93% (TLC)
assay
≥93% (GC)
assay
99%
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
mp
88.5 °C ((191.3 °F ))
mp
-
mp
80-110 °C (lit.)
mp
109-111 °C (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)